주요 문서
ENAH5802DB76
Enamine
2-(piperidin-1-yl)phenol hydrobromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
258.16
MDL number:
Iupac Name
2-(piperidin-1-yl)phenol hydrobromide
Inchi Code
1S/C11H15NO.BrH/c13-11-7-3-2-6-10(11)12-8-4-1-5-9-12;/h2-3,6-7,13H,1,4-5,8-9H2;1H
InChI key
WXQUYRFKZUDCOA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7438784
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7438784
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)