주요 문서
ENAH5802DA7C
Enamine
4-amino-3-methoxybutan-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
119.16
MDL number:
Iupac Name
4-amino-3-methoxybutan-1-ol
Inchi Code
1S/C5H13NO2/c1-8-5(4-6)2-3-7/h5,7H,2-4,6H2,1H3
InChI key
LHIBRNSDFBVNGT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6288594
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6288594
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)