주요 문서
ENAH5802DA13
Enamine
methyl 3-(5-chloropyridin-2-yl)prop-2-ynoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
195.6
MDL number:
Iupac Name
methyl 3-(5-chloro-2-pyridinyl)-2-propynoate
Inchi Code
1S/C9H6ClNO2/c1-13-9(12)5-4-8-3-2-7(10)6-11-8/h2-3,6H,1H3
InChI key
AXHVKDNDTKSWPN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5101093
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5101093
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)