주요 문서
ENAH5802D9EF
Enamine
methyl 3-(1-aminocyclopentyl)prop-2-ynoate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
203.67
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
methyl 3-(1-aminocyclopentyl)propiolate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13NO2.ClH/c1-12-8(11)4-7-9(10)5-2-3-6-9;/h2-3,5-6,10H2,1H3;1H
InChI key
UIXPZPOTBGHLCZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7426563
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7426563
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)