주요 문서
ENAH5802D9EE
Enamine
1-(prop-2-yn-1-yl)piperidine-2-carboxylic acid hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
203.67
MDL number:
Iupac Name
1-(prop-2-yn-1-yl)piperidine-2-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13NO2.ClH/c1-2-6-10-7-4-3-5-8(10)9(11)12;/h1,8H,3-7H2,(H,11,12);1H
InChI key
VPEGUMIHIRWQQA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7440394
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7440394
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)