주요 문서
ENAH38A2DB6E
Enamine
2-amino-2-[4-(chloromethyl)phenyl]acetic acid hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
236.1
MDL number:
Iupac Name
2-amino-2-(4-(chloromethyl)phenyl)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10ClNO2.ClH/c10-5-6-1-3-7(4-2-6)8(11)9(12)13;/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13);1H
InChI key
MKGXWTIJBXMHPC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7355087
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7355087
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)