주요 문서
ENAH38A2DB04
Enamine
methyl 3-(azetidin-3-yloxy)benzoate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
243.69
MDL number:
Iupac Name
methyl 3-(azetidin-3-yloxy)benzoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13NO3.ClH/c1-14-11(13)8-3-2-4-9(5-8)15-10-6-12-7-10;/h2-5,10,12H,6-7H2,1H3;1H
InChI key
HBVDTGWJSMRKOR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7354412
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7354412
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)