주요 문서
ENAH38A2DAF7
Enamine
2-[(4-iodophenyl)amino]pyridine-3-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
340.12
MDL number:
Iupac Name
2-(4-iodoanilino)nicotinic acid
Inchi Code
1S/C12H9IN2O2/c13-8-3-5-9(6-4-8)15-11-10(12(16)17)2-1-7-14-11/h1-7H,(H,14,15)(H,16,17)
InChI key
YVCSGCCOQHVDML-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7354363
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7354363
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)