주요 문서
ENAH38A2DAF1
Enamine
(6-methoxypyrimidin-4-yl)methanamine dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
212.08
MDL number:
Iupac Name
(6-methoxypyrimidin-4-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N3O.2ClH/c1-10-6-2-5(3-7)8-4-9-6;;/h2,4H,3,7H2,1H3;2*1H
InChI key
NXTIJFRQWKQEIA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7354341
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7354341
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)