주요 문서
ENAH38A2DADB
Enamine
(2E)-3-(3-fluorophenyl)but-2-enoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
180.18
MDL number:
mp
129-131
Iupac Name
(2E)-3-(3-fluorophenyl)-2-butenoic acid
Inchi Code
1S/C10H9FO2/c1-7(5-10(12)13)8-3-2-4-9(11)6-8/h2-6H,1H3,(H,12,13)/b7-5+
InChI key
VMVNCTFGRCBYFD-FNORWQNLSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7354236
Melting Point
129-131
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7354236
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)