주요 문서
ENAH38A2DA81
Enamine
[2-(3-bromophenoxy)ethyl]dimethylamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
280.59
MDL number:
Iupac Name
2-(3-bromophenoxy)-N,N-dimethylethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14BrNO.ClH/c1-12(2)6-7-13-10-5-3-4-9(11)8-10;/h3-5,8H,6-7H2,1-2H3;1H
InChI key
VQZLCFTVLRSXFA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7353658
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7353658
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)