주요 문서
ENAH38A2DA61
Enamine
3-[2-(dimethylamino)ethoxy]-4-methoxyaniline dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
283.2
MDL number:
Iupac Name
3-(2-(dimethylamino)ethoxy)-4-methoxyaniline dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H18N2O2.2ClH/c1-13(2)6-7-15-11-8-9(12)4-5-10(11)14-3;;/h4-5,8H,6-7,12H2,1-3H3;2*1H
InChI key
GXANNNXQJDVJCU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7353378
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7353378
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)