주요 문서
ENAH38A2DA2A
Enamine
methyl (1R,3S,5S)-8-oxobicyclo[3.2.1]octane-3-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
182.22
MDL number:
Iupac Name
methyl (1R,3r,5S)-8-oxobicyclo[3.2.1]octane-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H14O3/c1-13-10(12)8-4-6-2-3-7(5-8)9(6)11/h6-8H,2-5H2,1H3/t6-,7+,8+
InChI key
WMZCFOIZQHYOKP-JIGDXULJSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7352830
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7352830
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)