주요 문서
ENAH38A2D97D
Enamine
4-(phenylamino)pyrimidine-5-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
215.21
MDL number:
Iupac Name
4-anilino-5-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H9N3O2/c15-11(16)9-6-12-7-13-10(9)14-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,15,16)(H,12,13,14)
InChI key
FDLRLKIDYZVZLT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6767111
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6767111
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)