주요 문서
ENAH38A2D94E
Enamine
lithium(1+) ion 4-ethyl-4H-1,2,4-triazole-3-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
147.06
MDL number:
Iupac Name
lithium 4-ethyl-4H-1,2,4-triazole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C5H7N3O2.Li/c1-2-8-3-6-7-4(8)5(9)10;/h3H,2H2,1H3,(H,9,10);/q;+1/p-1
InChI key
ZJEYTENXXCOIAB-UHFFFAOYSA-M
저장 온도
RT
Salt Data
[Li+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6766760
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6766760
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)