주요 문서
ENAH38A2D913
Enamine
(4-cyano-1,1-dioxo-1lambda6-thian-4-yl)methanesulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
252.32
MDL number:
Iupac Name
(4-cyano-1,1-dioxidotetrahydro-2H-thiopyran-4-yl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H12N2O4S2/c8-5-7(6-15(9,12)13)1-3-14(10,11)4-2-7/h1-4,6H2,(H2,9,12,13)
InChI key
RBSUHGSJXBBNQB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764855
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764855
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)