주요 문서
ENAH38A2D8F3
Enamine
2-(azetidin-3-yl)-1-methyl-1H-1,3-benzodiazole dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
260.17
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-(azetidin-3-yl)-1-methyl-1H-benzo[d]imidazole dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13N3.2ClH/c1-14-10-5-3-2-4-9(10)13-11(14)8-6-12-7-8;;/h2-5,8,12H,6-7H2,1H3;2*1H
InChI key
LSMJORPYFDZKRR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764713
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764713
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)