주요 문서
ENAH38A2D8F2
Enamine
2-methylfuran-3-carbonyl 2-methylfuran-3-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
234.21
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-methylfuran-3-carboxylic anhydride
Inchi Code
1S/C12H10O5/c1-7-9(3-5-15-7)11(13)17-12(14)10-4-6-16-8(10)2/h3-6H,1-2H3
InChI key
NXMRSBAZKUZGQX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764707
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764707
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)