주요 문서
ENAH38A2D8E8
Enamine
1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-1,2,3-triazol-4-amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
202.57
MDL number:
Iupac Name
1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-1,2,3-triazol-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H5F3N4.ClH/c5-4(6,7)2-11-1-3(8)9-10-11;/h1H,2,8H2;1H
InChI key
WPRKWBQBCZEBKE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764639
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764639
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)