주요 문서
ENAH38A2D7FF
Enamine
[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
244.12
MDL number:
Iupac Name
(1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H10ClN3.ClH/c11-9-1-3-10(4-2-9)14-7-8(5-12)6-13-14;/h1-4,6-7H,5,12H2;1H
InChI key
WHEPTOZIWCXTJJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6762749
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6762749
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)