주요 문서
ENAH38A2CFE3
Enamine
6-oxa-2-thia-9-azaspiro[4.6]undecane hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
209.74
MDL number:
Iupac Name
6-oxa-2-thia-9-azaspiro[4.6]undecane hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NOS.ClH/c1-3-9-4-5-10-8(1)2-6-11-7-8;/h9H,1-7H2;1H
InChI key
NPRKBTUUPDWOKF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6762550
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6762550
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)