주요 문서
ENAH38A2CFB3
Enamine
{6,7,8,9-tetrahydro-5H-benzo[7]annulen-7-yl}methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
176.26
MDL number:
Iupac Name
(6,7,8,9-tetrahydro-5H-benzo[7]annulen-7-yl)methanol
Inchi Code
1S/C12H16O/c13-9-10-5-7-11-3-1-2-4-12(11)8-6-10/h1-4,10,13H,5-9H2
InChI key
LASAPKPPTONGIY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6762289
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6762289
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)