주요 문서
ENAH38A2CF3F
Enamine
5-tert-butyl-1,4-oxazepane hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
193.72
MDL number:
Iupac Name
5-(tert-butyl)-1,4-oxazepane hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H19NO.ClH/c1-9(2,3)8-4-6-11-7-5-10-8;/h8,10H,4-7H2,1-3H3;1H
InChI key
FXRUSTQXVFIENO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6759646
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6759646
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)