주요 문서
ENAH38A2CE9E
Enamine
5H,6H,8H-imidazo[2,1-c][1,4]oxazin-3-amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
175.62
MDL number:
Iupac Name
5,6-dihydro-8H-imidazo[2,1-c][1,4]oxazin-3-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N3O.ClH/c7-5-3-8-6-4-10-2-1-9(5)6;/h3H,1-2,4,7H2;1H
InChI key
NLDWOSUPPOWBOI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6758608
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6758608
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)