주요 문서
ENAH38A2CE83
Enamine
(1-bromocyclobutyl)methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
165.03
MDL number:
Iupac Name
(1-bromocyclobutyl)methanol
Inchi Code
1S/C5H9BrO/c6-5(4-7)2-1-3-5/h7H,1-4H2
InChI key
LTQJDTFEKCSGAG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6756996
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6756996