주요 문서
ENAH38A2CE31
Enamine
6-fluoro-2-iodo-1H-indole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
261.04
MDL number:
Iupac Name
6-fluoro-2-iodo-1H-indole
Inchi Code
1S/C8H5FIN/c9-6-2-1-5-3-8(10)11-7(5)4-6/h1-4,11H
InChI key
FHTXSZAHHDWLDQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6748988
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6748988
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)