주요 문서
ENAH38A2CE0C
Enamine
3-bromothieno[3,2-b]pyridine-2-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
258.1
MDL number:
mp
221-222
Iupac Name
3-bromothieno[3,2-b]pyridine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H4BrNO2S/c9-5-6-4(2-1-3-10-6)13-7(5)8(11)12/h1-3H,(H,11,12)
InChI key
AQXGWYFJQUCGCC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6504691
Melting Point
221-222
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6504691
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)