주요 문서
ENAH38A2CD71
Enamine
(5-bromo-3-methyl-1-benzofuran-2-yl)methanamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
276.56
MDL number:
Iupac Name
(5-bromo-3-methylbenzofuran-2-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H10BrNO.ClH/c1-6-8-4-7(11)2-3-9(8)13-10(6)5-12;/h2-4H,5,12H2,1H3;1H
InChI key
APPNVWCVIHMRCS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6743551
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6743551
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)