주요 문서
ENAH38A2CD64
Enamine
6-chloro-5-(difluoromethyl)-1,2-dihydropyridin-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
179.55
MDL number:
mp
79-81
Iupac Name
6-chloro-5-(difluoromethyl)pyridin-2-ol
Inchi Code
1S/C6H4ClF2NO/c7-5-3(6(8)9)1-2-4(11)10-5/h1-2,6H,(H,10,11)
InChI key
QSYHTAVARZNAMG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6743015
Melting Point
79-81
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6743015
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)