주요 문서
ENAH38A2CD53
Enamine
tert-butyl N-(2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepin-1-yl)carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
262.35
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepin-1-ylcarbamate
Inchi Code
1S/C15H22N2O2/c1-15(2,3)19-14(18)17-13-10-16-9-8-11-6-4-5-7-12(11)13/h4-7,13,16H,8-10H2,1-3H3,(H,17,18)
InChI key
CZUXIENZEQJOLK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6740658
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6740658
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)