주요 문서
ENAH38A2CCB5
Enamine
3-(2-fluoropyridin-3-yl)azetidin-3-ol hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
204.63
MDL number:
Iupac Name
3-(2-fluoropyridin-3-yl)azetidin-3-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9FN2O.ClH/c9-7-6(2-1-3-11-7)8(12)4-10-5-8;/h1-3,10,12H,4-5H2;1H
InChI key
PIZHOQINQDDBRL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6760341
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6760341
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)