주요 문서
ENAH38A2CC89
Enamine
methyl 5-chloro-4-fluoro-2-(fluorosulfonyl)benzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
270.64
MDL number:
Iupac Name
methyl 5-chloro-4-fluoro-2-(fluorosulfonyl)benzoate
Inchi Code
1S/C8H5ClF2O4S/c1-15-8(12)4-2-5(9)6(10)3-7(4)16(11,13)14/h2-3H,1H3
InChI key
MZCVAIRKBROUDO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6759220
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6759220
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)