주요 문서
ENAH38A2CC75
Enamine
7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-5-carboxylic acid hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
231.65
MDL number:
Iupac Name
7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-5-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H10FNO2.ClH/c11-7-3-6-5-12-2-1-8(6)9(4-7)10(13)14;/h3-4,12H,1-2,5H2,(H,13,14);1H
InChI key
PTEKGBCKUHOKHD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6758621
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6758621
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)