주요 문서
ENAH38A2C059
Enamine
1-hydroxy-4,4-dimethylcyclohexane-1-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
172.22
MDL number:
Iupac Name
1-hydroxy-4,4-dimethylcyclohexanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H16O3/c1-8(2)3-5-9(12,6-4-8)7(10)11/h12H,3-6H2,1-2H3,(H,10,11)
InChI key
PNWWJRHQVQFHQN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111312
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111312
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)