주요 문서
ENAH38A2BF20
Enamine
3-oxo-3-(2,4,6-trifluorophenyl)propanenitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
199.13
MDL number:
Iupac Name
3-oxo-3-(2,4,6-trifluorophenyl)propanenitrile
Inchi Code
1S/C9H4F3NO/c10-5-3-6(11)9(7(12)4-5)8(14)1-2-13/h3-4H,1H2
InChI key
MELFTXBEFBNONR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5031665
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5031665
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)