주요 문서
ENAH38A2BEED
Enamine
4-fluoro-3-(methylamino)phenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
141.15
MDL number:
mp
68-69
Iupac Name
4-fluoro-3-(methylamino)phenol
Inchi Code
1S/C7H8FNO/c1-9-7-4-5(10)2-3-6(7)8/h2-4,9-10H,1H3
InChI key
CGLCTUZRODNGES-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4268336
Melting Point
68-69
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4268336
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)