주요 문서
ENAH38A2BEC8
Enamine
2-chloro-7-fluoro-6-methoxyquinoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
211.62
MDL number:
Iupac Name
2-chloro-7-fluoro-6-methoxyquinoline
Inchi Code
1S/C10H7ClFNO/c1-14-9-4-6-2-3-10(11)13-8(6)5-7(9)12/h2-5H,1H3
InChI key
KXIUJIPISYINBN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3527394
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3527394
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)