주요 문서
ENAH38A2BD90
Enamine
1,6-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
162.23
MDL number:
Iupac Name
1,6-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline
Inchi Code
1S/C10H14N2/c1-8-3-4-10-9(7-8)11-5-6-12(10)2/h3-4,7,11H,5-6H2,1-2H3
InChI key
DMDDKWCMXYOTBQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1243613
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1243613
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)