주요 문서
ENAH38A2BD8D
Enamine
6-methoxy-N-methylpyrazin-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
139.16
MDL number:
Iupac Name
6-methoxy-N-methylpyrazin-2-amine
Inchi Code
1S/C6H9N3O/c1-7-5-3-8-4-6(9-5)10-2/h3-4H,1-2H3,(H,7,9)
InChI key
CTDGZTYCKKQAHV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1242742
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1242742
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)