주요 문서
ENAH38A2BD83
Enamine
4-chloro-6-(4-methylpiperazin-1-yl)pyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
212.68
MDL number:
mp
78-79
Iupac Name
4-chloro-6-(4-methyl-1-piperazinyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C9H13ClN4/c1-13-2-4-14(5-3-13)9-6-8(10)11-7-12-9/h6-7H,2-5H2,1H3
InChI key
KOWHHKHQQJATPV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1225310
Melting Point
78-79
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1225310
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)