주요 문서
ENAH38A2B962
Enamine
4,4,4-trifluoro-3-phenylbutane-1-sulfonyl fluoride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
270.25
MDL number:
Iupac Name
4,4,4-trifluoro-3-phenylbutane-1-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C10H10F4O2S/c11-10(12,13)9(6-7-17(14,15)16)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
InChI key
PWQIRBGLXOHTTR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6483159
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6483159
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)