주요 문서
ENAH31552450
Enamine
4-bromo-2-hydroxy-5-iodobenzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
326.92
MDL number:
Iupac Name
4-bromo-2-hydroxy-5-iodobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H4BrIO2/c8-5-2-7(11)4(3-10)1-6(5)9/h1-3,11H
InChI key
JXYSQLKGEVDNDU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6746779
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6746779
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)