주요 문서
ENAH3155238C
Enamine
9-azatricyclo[8.1.1.0,2,7]dodeca-2,4,6-triene hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
195.69
MDL number:
mp
216-217
Iupac Name
2,3,4,5-tetrahydro-1H-3,5-methanobenzo[c]azepine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13N.ClH/c1-2-4-11-8(3-1)7-12-10-5-9(11)6-10;/h1-4,9-10,12H,5-7H2;1H
InChI key
LAAZEQAVNVYORK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6745485
Melting Point
216-217
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6745485
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)