주요 문서
ENAH31552351
Enamine
2-bromoquinoline-5-sulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
287.14
MDL number:
Iupac Name
2-bromoquinoline-5-sulfonamide
Inchi Code
1S/C9H7BrN2O2S/c10-9-5-4-6-7(12-9)2-1-3-8(6)15(11,13)14/h1-5H,(H2,11,13,14)
InChI key
SQXSNBLUNNOPHX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6746303
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6746303