주요 문서
ENAH31552349
Enamine
(prop-2-yn-1-yl)[(pyridin-3-yl)methyl]amine dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
219.11
MDL number:
Iupac Name
N-(pyridin-3-ylmethyl)prop-2-yn-1-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10N2.2ClH/c1-2-5-10-7-9-4-3-6-11-8-9;;/h1,3-4,6,8,10H,5,7H2;2*1H
InChI key
SNERNPSYSMAZQO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6746207
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6746207
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)