주요 문서
ENAH3155230B
Enamine
3-(3-hydroxyazetidin-1-yl)cyclobutane-1-carboxylic acid hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
207.66
MDL number:
Iupac Name
3-(3-hydroxyazetidin-1-yl)cyclobutane-1-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13NO3.ClH/c10-7-3-9(4-7)6-1-5(2-6)8(11)12;/h5-7,10H,1-4H2,(H,11,12);1H
InChI key
APIDSIDXEBXPMQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6743457
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6743457
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)