주요 문서
ENAH31552271
Enamine
methyl 3-[(1r,3r)-3-aminocyclobutyl]benzoate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
241.72
MDL number:
Iupac Name
methyl 3-((1r,3r)-3-aminocyclobutyl)benzoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15NO2.ClH/c1-15-12(14)9-4-2-3-8(5-9)10-6-11(13)7-10;/h2-5,10-11H,6-7,13H2,1H3;1H/t10-,11-;
InChI key
CNZZCKQDEVBINN-PFWPSKEQSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6735776
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6735776
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)