주요 문서
ENAH315520DC
Enamine
[4-(2-cyclopropylethynyl)phenyl]methanamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
207.7
MDL number:
Iupac Name
(4-(cyclopropylethynyl)phenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H13N.ClH/c13-9-12-7-5-11(6-8-12)4-3-10-1-2-10;/h5-8,10H,1-2,9,13H2;1H
InChI key
NYEKVJLGFLBJLB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6738580
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6738580
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)