주요 문서
ENAH315520C7
Enamine
4-(4-chloro-3-methylphenoxy)-2-(trifluoromethyl)aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
301.7
MDL number:
Iupac Name
4-(4-chloro-3-methylphenoxy)-2-(trifluoromethyl)phenylamine
Inchi Code
1S/C14H11ClF3NO/c1-8-6-9(2-4-12(8)15)20-10-3-5-13(19)11(7-10)14(16,17)18/h2-7H,19H2,1H3
InChI key
OUZGDXDLIWDKBD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6735203
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6735203
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)