주요 문서
ENAH315520AB
Enamine
cycloheptanecarboximidamide hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
176.69
MDL number:
Iupac Name
cycloheptanecarboximidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H16N2.ClH/c9-8(10)7-5-3-1-2-4-6-7;/h1-6,9-10H2;1H
InChI key
YRVYQGAAUSKLQY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6738357
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6738357
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)